3-Indazolinone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05860.06
L05860.14
L05860.22
L05860.06EA
75.9
EUR
L05860.06
L05860.14
L05860.22
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Purity: 97%
CAS No.: 7364-25-2
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 3733
MDL No.: MFCD00005685
Formula:
C₇H₆N₂O Pto. de fusión: 248…252 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005685 Núm. CAS: 7364-25-2 EINECS: 230-904-2 |