Perfluoro(methyldecalin) mixture of 1- and 2-isomers (∼1:1) ≥85%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05862.14
L05862.22
L05862.14EA
51
EUR
L05862.14
L05862.22
Perfluoro(methyldecalin) mixture of 1- and 2-isomers (∼1:1) ≥85%, tech.
Perfluoro(methyldecalin)
Purity: 85%
CAS No.: 51294-16-7
Molecular Formula: C11F20
Formula Weight: 512.09
Refractive Index: 1.3170
Melting Point: -70°
Boiling Point: ca 160°
MDL No.: MFCD00014326
Formula:
C₁₁F₂₀ Pto. Ebullición: ∼160 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,972 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014326 Núm. CAS: 51294-16-7 |