2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L05872.03
L05872.06
L05872.03EA
36.3
EUR
L05872.03
L05872.06
2-Butyn-1-al diethyl acetal 98%
2-Butyn-1-al diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 2806-97-5
Molecular Formula: CH3C≡CCH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Recognizable
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 1702075
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00009274
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.198 g/mol Pto. Ebullición: 65…67 °C (12 mmHg) Densidad: 0.898 Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009274 Núm. CAS: 2806-97-5 ADR: 3 III |