L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05959.06
L05959.14
L05959.06EA
49.2
EUR
L05959.06
L05959.14
L-Arginine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 26340-89-6
Molecular Formula: C7H16N4O2.2HCl
Formula Weight: 261.15
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4159929
Optical Rotation: +21° (c=2.5 in methanol)
MDL No.: MFCD00038948
Formula:
C₇H₁₆N₄O₂ Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038948 Núm. CAS: 26340-89-6 EINECS: 247-622-0 |