1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L05964.06
L05964.14
L05964.06EA
49.1
EUR
L05964.06
L05964.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Purity: 96%
CAS No.: 2401-73-2
Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2
Formula Weight: 203.22
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4080
Melting Point: -37°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1741218
UN No.: UN2985
MDL No.: MFCD00018088
Formula:
C₄H₁₂Cl₂OSi₂ MW: 203,21 g/mol Pto. Ebullición: 136…138 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 1,039 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018088 Núm. CAS: 2401-73-2 EINECS: 219-278-1 ADR: 3,II |