2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
L06020.06
L06020.14
L06020.06EA
96
EUR
L06020.06
L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 938-95-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 121-126°/0.2mm
Beilstein Reference: 2328710
MDL No.: MFCD00044670
Formula:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,62 g/mol Pto. Ebullición: 121…126 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044670 Núm. CAS: 938-95-4 EINECS: 213-351-1 |