Dabsyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 56512-49-3
Molecular Formula: C14H14ClN3O2S
Formula Weight: 323.80
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 3064095
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00007444
Formula:
C₁₄H₁₄ClN₃O₂S MW: 323,80 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00007444 Núm. CAS: 56512-49-3 EINECS: 260-235-1 ADR: 8,II |