trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L06100.03
L06100.06
L06100.03EA
53.9
EUR
L06100.03
L06100.06
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 94%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Purity: 94%
CAS No.: 54125-02-9
Molecular Formula: C8H16O2Si
Formula Weight: 172.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 68-69°/14mm
Beilstein Reference: 1616761
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008498
Formula:
C₈H₁₆O₂Si MW: 172,299 g/mol Pto. Ebullición: 68…69 °C (14 mmHg) Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) |
Número MDL:
MFCD00008498 Núm. CAS: 54125-02-9 ADR: 3,III Índice Merck: 14,6001 |