Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L06188.09
L06188.18
L06188.09EA
29.7
EUR
L06188.09
L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5081-42-5
Molecular Formula: C11H13NO7
Formula Weight: 271.23
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2702653
MDL No.: MFCD00007097
Formula:
C₁₁H₁₃NO₇ MW: 271,23 g/mol Pto. de fusión: 66…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007097 Núm. CAS: 5081-42-5 EINECS: 225-794-8 |