N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06212.09
L06212.18
L06212.09EA
31.8
EUR
L06212.09
L06212.18
N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 26385-07-9
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1943939
MDL No.: MFCD00000964
Formula:
C₉H₁₀ClNO Pto. de fusión: 101…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000964 Núm. CAS: 26385-07-9 EINECS: 247-641-4 |