4-Ethoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Ethoxyphenyl)acrylic Acid
L06324.06
L06324.14
L06324.06EA
83.2
EUR
L06324.06
L06324.14
4-Ethoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Ethoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2373-79-7
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Melting Point: 195-199°
Beilstein Reference: 3198068
MDL No.: MFCD00016848
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Pto. de fusión: 195…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11040581 Núm. CAS: 2373-79-7 |