Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L06432.03
L06432.06
L06432.03EA
27.2
EUR
L06432.03
L06432.06
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 97%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2757-23-5
Molecular Formula: CCl2OS
Formula Weight: 130.98
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 506318
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00000703
Formula:
CCl₂OS Pto. Ebullición: 98…101 °C Densidad: 1,580 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000703 Núm. CAS: 2757-23-5 EINECS: 220-415-2 ADR: 8,II |