Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L06451.14
L06451.06
L06451.14EA
130
EUR
L06451.14
L06451.06
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 19013-10-6
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2121319
MDL No.: MFCD00016999
Formula:
C₉H₉NO₅ MW: 211,18 g/mol Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016999 Núm. CAS: 19013-10-6 EINECS: 242-751-9 |