5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L06485.06
L06485.14
L06485.06EA
155
EUR
L06485.06
L06485.14
5-Chloro-m-phenylenediamine 97%
5-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 33786-89-9
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 3029854
UN No.: UN1673
MDL No.: MFCD00014775
Formula:
C₆H₇ClN₂ Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014775 Núm. CAS: 33786-89-9 ADR: 6.1,III |