DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-DL-Val-OMe.HCl, H-DL-Val-OMe·HCl
L06526.06
L06526.14
L06526.06EA
49.7
EUR
L06526.06
L06526.14
DL-Valine methyl ester hydrochloride 99%
DL-Valine methyl ester hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 5619-05-6
Molecular Formula: C6H13NO2.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 3912090
MDL No.: MFCD00066118
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 167.63 g/mol Pto. de fusión: 112…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066118 Núm. CAS: 5619-05-6 EINECS: 227-048-7 |