Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
L06654.06
L06654.14
L06654.03
L06654.06EA
87.6
EUR
L06654.06
L06654.14
L06654.03
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 15400-53-0
Molecular Formula: C7H9N3O3
Formula Weight: 183.17
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 165835
MDL No.: MFCD00039708
Formula:
C₇H₉N₃O₃ MW: 183,17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039708 Núm. CAS: 15400-53-0 EINECS: 239-418-5 |