5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
L06752.03
L06752.06
L06752.03EA
42.1
EUR
L06752.03
L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 96799-03-0
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 4399374
MDL No.: MFCD00051815
Formula:
C₇H₇N₃S MW: 165,21 g/mol Pto. de fusión: 101…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051815 Núm. CAS: 96799-03-0 |