3-Acetoxy-2-butanone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06927.06
L06927.14
L06927.06EA
36.7
EUR
L06927.06
L06927.14
3-Acetoxy-2-butanone 98%
3-Acetoxy-2-butanone
Purity: 98%
CAS No.: 4906-24-5
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4135
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 1756882
MDL No.: MFCD00051782
Formula:
C₆H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 154…155 °C Densidad: 1,025 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051782 Núm. CAS: 4906-24-5 |