Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06931.06
L06931.14
L06931.06EA
72.3
EUR
L06931.06
L06931.14
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 97%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Purity: 97%
CAS No.: 31469-15-5
Molecular Formula: C8H18O2Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 35-36°/15mm
Beilstein Reference: 1362893
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00010232
Formula:
C₈H₁₈O₂Si Pto. Ebullición: 35…36 °C (15 mmHg) Densidad: 0,858 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010232 Núm. CAS: 31469-15-5 ADR: 3,III |