Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
CCCP, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
L06932.MC
L06932.ME
L06932.MCEA
34.5
EUR
L06932.MC
L06932.ME
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Purity: 98%
CAS No.: 555-60-2
Molecular Formula: C9H5ClN4
Formula Weight: 204.62
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Odour: Odourless
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1842102
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00001848
Formula:
C₉H₅ClN₄ MW: 204.617 g/mol Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00001848 Núm. CAS: 555-60-2 EINECS: 209-103-7 ADR: 6.1 III |