3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L06951.14
L06951.06
L06951.14EA
208
EUR
L06951.14
L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95%
CAS No.: 2245-30-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 102478
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051590
Formula:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Pto. Ebullición: 95…96 °C Densidad: 0,822 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051590 Núm. CAS: 2245-30-9 EINECS: 218-831-4 ADR: 3,II |