Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethoxyethanol
L07099.06 L07099.03
L07099.06EA 126 EUR
L07099.06 L07099.03
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% estabilizado
Glycolaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 30934-97-5 Molecular Formula: HOCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -76° Boiling Point: 68°/21mm Beilstein Reference: 1697583 MDL No.: MFCD00051799
Formula: HOCH₂CH(OCH₃)₂
MW: 106,12 g/mol
Pto. Ebullición: 68 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: < –76 °C
Densidad: 1,050
Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051799
Núm. CAS: 30934-97-5
EINECS: 250-398-7