(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L07114.03
L07114.06
L07114.03EA
87.1
EUR
L07114.03
L07114.06
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 170449-34-0
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.21
Melting Point: 77-79°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00041443
Formula:
C₇H₆N₂O₂S Pto. de fusión: 77…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041443 Núm. CAS: 170449-34-0 ADR: 6.1,III |