Oxypurinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
L07160.03EA 96.1 EUR
L07160.03 L07160.06 L07160.MD
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Purity: 98+% CAS No.: 2465-59-0 Molecular Formula: C5H4N4O2 Formula Weight: 152.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 139956 MDL No.: MFCD00056934
Formula: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047205
Núm. CAS: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9