4-(Methylthio)-m-cresol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
L07353.06 L07353.14
L07353.06EA 25.8 EUR
L07353.06 L07353.14
4-(Methylthio)-m-cresol 97%
4-(Methylthio)-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3120-74-9 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Melting Point: 54-58° Beilstein Reference: 1210322 MDL No.: MFCD00045773
Formula: C₈H₁₀OS
Número MDL: MFCD00045773
Núm. CAS: 3120-74-9