4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L07496.06 L07496.14
L07496.06EA 35.3 EUR
L07496.06 L07496.14
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate ≥98%
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 388582-41-0 Molecular Formula: C5H7N3O.2H2O Formula Weight: 161.16 (125.13anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 118273 MDL No.: MFCD00150311
Formula: C₅H₇N₃O·2H₂O
MW: 161,16 g/mol (125,13 anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150311
Núm. CAS: 388582-41-0
EINECS: 212-182-0