3-Butenoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
L07557.14
L07557.22
L07557.14EA
119
EUR
L07557.14
L07557.22
3-Butenoic acid 96%
3-Butenoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 625-38-7
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -39°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1699159
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00002782
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Pto. Ebullición: 162…163 °C Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 1.012 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) |
Número MDL:
MFCD00002782 Núm. CAS: 625-38-7 EINECS: 210-892-5 ADR: 8 II |