1-Hexen-3-one ≥90% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,5%
L07660.06
L07660.14
L07660.06EA
134
EUR
L07660.06
L07660.14
1-Hexen-3-one ≥90% estabilizado
1-Hexen-3-one
Stab. with 0.5% 4-methoxyphenol
Purity: 90+%
CAS No.: 1629-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4275
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1740796
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00051563
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,15 g/mol Pto. Ebullición: 127…129 °C Densidad: 0,840 Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051563 Núm. CAS: 1629-60-3 EINECS: 216-625-9 UN: 1224 ADR: 3,II |