3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-[1,1'-bi(cyclohexylidene)]-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
L07743.09
L07743.04
L07743.09EA
503
EUR
L07743.09
L07743.04
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 2455-14-3
Molecular Formula: C28H40O2
Formula Weight: 408.63
Melting Point: 242-246°
Beilstein Reference: 1916759
MDL No.: MFCD00051798
Formula:
C₂₈H₄₀O₂ MW: 408,63 g/mol Pto. de fusión: 242…246 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051798 Núm. CAS: 2455-14-3 EINECS: 219-527-4 |