1-Naphthohydrazide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07942.06
L07942.14
L07942.06EA
60.2
EUR
L07942.06
L07942.14
1-Naphthohydrazide ≥98%
1-Naphthohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 43038-45-5
Molecular Formula: C11H10N2O
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 2966714
MDL No.: MFCD00016804
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Pto. de fusión: 166…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016804 Núm. CAS: 43038-45-5 EINECS: 256-054-2 |