4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07944.03
L07944.06
L07944.03EA
118
EUR
L07944.03
L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78062-03-0
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 2723206
MDL No.: MFCD00051797
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂ Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051797 Núm. CAS: 78062-03-0 |