Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07989.06
L07989.14
L07989.06EA
86.8
EUR
L07989.06
L07989.14
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 15118-67-9
Molecular Formula: C13H16O4
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 2120509
MDL No.: MFCD00051784
Formula:
C₁₃H₁₆O₄ Pto. de fusión: 49…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051784 Núm. CAS: 15118-67-9 |