Methyl trans-2-hexenoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 13894-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4345
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 57-58°/13mm
Beilstein Reference: 1700768
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048798
Formula:
C₇H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 57…58 °C (13 mmHg) Densidad: 0,915 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048798 Núm. CAS: 13894-63-8 EINECS: 237-663-2 ADR: 3,III |