Methyl methanesulphonylacetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methanesulphonylacetic acid Methyl Ester, Methyl 2-(methylsulphonyl)acetate
L08039.14
L08039.06
L08039.14EA
410
EUR
L08039.14
L08039.06
Methyl methanesulphonylacetate ≥98%
Methyl methanesulphonylacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 62020-09-1
Molecular Formula: C4H8O4S
Formula Weight: 152.17
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2412782
MDL No.: MFCD00051842
Formula:
C₄H₈O₄S MW: 152.16 g/mol Pto. de fusión: 59…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051842 Núm. CAS: 62020-09-1 |