Calcium-DL-glycerate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08214.03
L08214.06
L08214.03EA
92.7
EUR
L08214.03
L08214.06
Calcium-DL-glycerate hydrate
Calcium-DL-glycerate hydrate
CAS No.: 67525-74-0
Molecular Formula: C6H10CaO8.2H2O
Formula Weight: 286.26 (250.23anhy)
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 4614104
MDL No.: MFCD00149289
Formula:
C₃H₆O₄ Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149289 Núm. CAS: 67525-74-0 EINECS: 282-247-6 Índice Merck: 14,4483 |