Carbimazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazoline, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
L08218.14
L08218.22
L08218.14EA
196
EUR
L08218.14
L08218.22
Carbimazole 97%
Carbimazole
Purity: 97%
CAS No.: 22232-54-8
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.24
pH: 5.0-7.0
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 144339
MDL No.: MFCD00027421
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,23 g/mol Pto. de fusión: 122…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027421 Núm. CAS: 22232-54-8 EINECS: 244-854-4 Índice Merck: 14,1798 |