Lithium aluminium di-n-butylamide solución 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08269.AE
L08269.AP
L08269.AEEA
142
EUR
L08269.AE
L08269.AP
Lithium aluminium di-n-butylamide solución 0.16 M in 1,2-dimethoxyethane
Lithium aluminium di-n-butylamide
CAS No.: 15405-86-4
Molecular Formula: C32H72AlLiN4
Formula Weight: 546.87
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -54°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051918
Formula:
C₃₂H₇₂AlLiN₄ Pto. de fusión: –54 °C Densidad: 0,860 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051918 Núm. CAS: 15405-86-4 UN: 1993 ADR: 3,III |