Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl mesitylacetate
L08275.09 L08275.04
L08275.09EA 226 EUR
L08275.09 L08275.04
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Purity: 97% CAS No.: 5460-08-2 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 135-140°/9mm Beilstein Reference: 2105791 MDL No.: MFCD00051916
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,285 g/mol
Pto. Ebullición: 135…140 °C (9 mmHg)
Densidad: 1,034
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051916
Núm. CAS: 5460-08-2