N6-Benzoyladenine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08292.03
L08292.06
L08292.14
L08292.03EA
49.3
EUR
L08292.03
L08292.06
L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99%
CAS No.: 4005-49-6
Molecular Formula: C12H9N5O
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 20585
MDL No.: MFCD00037927
Formula:
C₁₂H₉N₅O Pto. de fusión: 241…244 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037927 Núm. CAS: 4005-49-6 |