N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
Atención
Sinónimos: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
L08381.06 L08381.14
L08381.06EA 59.4 EUR
L08381.06 L08381.14
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 140-50-1 Molecular Formula: C10H12N2O2 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2806271 MDL No.: MFCD00026142
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026142
Núm. CAS: 140-50-1
EINECS: 205-417-3