Norbornane-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
L08439.06
L08439.14
L08439.06EA
87.8
EUR
L08439.06
L08439.14
Norbornane-2-carboxylic acid predominantly endo isomer 98%
Norbornane-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 824-62-4
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 134…136 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 40 °C Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167749 Núm. CAS: 824-62-4 EINECS: 212-532-2 UN: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...