2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-5-methoxy-1H-benzimidazole
L08440.03
L08440.MD
L08440.03EA
204
EUR
L08440.03
L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94%
CAS No.: 15965-54-5
Molecular Formula: C8H7ClN2O
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 777455
MDL No.: MFCD00051945
Formula:
C₈H₇ClN₂O MW: 182,607 g/mol Pto. de fusión: 165…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051945 Núm. CAS: 15965-54-5 |