2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con sodio carbonato
L08522.09
L08522.18
L08522.09EA
74.2
EUR
L08522.09
L08522.18
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide ≥98% estabilizado
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl bromide
Stab. with potassium carbonate
Purity: 98%
CAS No.: 54550-36-6
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2Br
Formula Weight: 197.08
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 86-88°/12mm
Beilstein Reference: 1736603
MDL No.: MFCD00051920
Formula:
CH₃CH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Br Pto. Ebullición: 86…88 °C (12 mmHg) Densidad: 1,299 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051920 Núm. CAS: 54550-36-6 |