2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Phthalic acid mono-tert-butyl ester
L08534.06 L08534.14
L08534.06EA 99.1 EUR
L08534.06 L08534.14
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 33693-84-4 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2263386 MDL No.: MFCD00043711
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043711
Núm. CAS: 33693-84-4