Aleuritic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
8,9,15-Trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, Trihydroxyhexadecanoic acid, 9,10,16-Trihydroxypalmitic Acid, 8,9,15-Trihydroxypentadecane-1-carboxylic Acid, 9,10,16-Trihydroxypalmitic acid, Trihydroxyhexadecanoic Acid, rel-(9R,10S)-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic acid, Aleuritic Acid
L08542.06
L08542.14
L08542.06EA
58.1
EUR
L08542.06
L08542.14
Aleuritic acid 95%
Aleuritic acid
Purity: 95%
CAS No.: 533-87-9
Molecular Formula: C16H32O5
Formula Weight: 304.43
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1727724
MDL No.: MFCD00135596
Formula:
C₁₆H₃₂O₅ MW: 304.43 g/mol Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135596 Núm. CAS: 533-87-9 EINECS: 208-578-8 |