β-Cholestanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
beta-Cholestanol, 5A-Cholestan-3B-Ol, 5-ɑ-Cholestan-3-β-ol, Dihydrocholesterol
L08624.06
L08624.14
L08624.06EA
78
EUR
L08624.06
L08624.14
β-Cholestanol 98%
beta-Cholestanol
Purity: 98%
CAS No.: 80-97-7
Molecular Formula: C27H48O
Formula Weight: 388.68
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2418594
Optical Rotation: +24° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00066413
Formula:
C₂₇H₄₈O MW: 388.68 g/mol Pto. de fusión: 140…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066413 Núm. CAS: 80-97-7 EINECS: 201-315-8 |