Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08664.09
L08664.18
L08664.09EA
90.7
EUR
L08664.09
L08664.18
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 5826-73-3
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Boiling Point: 150-152°/20mm
Beilstein Reference: 1248588
MDL No.: MFCD00154455
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 150…152 °C (20 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00154455 Núm. CAS: 5826-73-3 Índice Merck: 14,3240 |