3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
L08750.14
L08750.22
L08750.14EA
43.7
EUR
L08750.14
L08750.22
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4568-71-2
Molecular Formula: C13H16ClNOS
Formula Weight: 269.80
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3788921
MDL No.: MFCD00011959
Formula:
C₁₃H₁₆ClNOS MW: 269.79 g/mol Pto. de fusión: 142…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011959 Núm. CAS: 4568-71-2 EINECS: 224-947-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...