2,2-Di-n-propylacetamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08847.06
L08847.14
L08847.06EA
83.1
EUR
L08847.06
L08847.14
2,2-Di-n-propylacetamide 97%
2,2-Di-n-propylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 2430-27-5
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.23
Odour: Odourless
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 1750444
MDL No.: MFCD00051534
Formula:
C₈H₁₇NO Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051534 Núm. CAS: 2430-27-5 EINECS: 219-394-2 Índice Merck: 14,9914 |