1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08876.03
L08876.06
L08876.03EA
40.7
EUR
L08876.03
L08876.06
1,2-Di(p-tolyl)ethane 98%
1,2-Di(p-tolyl)ethane
Purity: 98%
CAS No.: 538-39-6
Molecular Formula: C16H18
Formula Weight: 210.32
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 296-298°/730mm
Beilstein Reference: 1909630
MDL No.: MFCD00026025
Formula:
C₁₆H₁₈ Pto. Ebullición: 296…298 °C (730 mmHg) Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026025 Núm. CAS: 538-39-6 Índice Merck: 14,3380 |